Learn More
Gibco™ Mouse CXCL9 (MIG) Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
86.50€ - 3200.00€
Especificaciones
Número de acceso | P18340 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
Formulación | protein with no preservative |
ID de gen (Entrez) | 17329 |
Peso molecular | 12.2 kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17820543
|
Gibco™
250-18-100UG |
100 μg |
642.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17800913
|
Gibco™
250-18-1MG |
1 mg |
3200.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17871003
|
Gibco™
250-18-20UG |
20 μg |
210.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17881903
|
Gibco™
250-18-250UG |
250 μg |
1122.00€
250 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17851873
|
Gibco™
250-18-500UG |
500 μg |
1912.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17851013
|
Gibco™
250-18-5UG |
5 μg |
86.50€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Recombinant Murine MIG is a 12.2 kDa protein containing 105 amino acid residues, including the four highly conserved cysteine residues present in CXC chemokines. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
MIG, also known as CXCL9, is a T-cell chemoattractant inducible by gamma interferon that is a member of the CXC chemokine family of cytokines.This gene is mapped to 4q21. It is noted that, although the best-described activities of the chemokines are as chemotactic factors, chemokines also have an effect on T-cell activation, angiogenesis, and HIV infection. While most CXC chemokines are chemotactic for neutrophils, MIG and INP10 are unusual and similar in being CXC chemokines that are chemotactic for lymphocytes and inactive in neutrophils.Especificaciones
P18340 | |
protein with no preservative | |
12.2 kDa | |
E. coli | |
<1 EU/ μg | |
CXCL9 (MIG) | |
Determined by its ability to chemoattract human activated T cells cultured in the presence of IL-2 using a concentration range of 50.0-150.0 ng/ml | |
Recombinant | |
-20°C | |
Lyophilized |
Functional Assay | |
17329 | |
Mouse CXCL9 (MIG) | |
RUO | |
BB139920; C Cmotif chemokine; C x C motif chemokine; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; chemokine (C-X-C motif) ligand 9; CMK; crg-10; CXC; CXC motif chemokine; C-X-C motif chemokine 9; C-X-C motif chemokine ligand 9; CXCL; CXCL9; gamma interferon-induced monokine; gamma-interferon-induced monokine; HuMIG; M119; Mig; monokine induced by gamma interferon; monokine induced by interferon gamma; monokine induced by interferon-gamma; MuMIG; protein m119; SCYB9; small inducible cytokine B subfamily (Cys-X-Cys), member 9; small inducible cytokine B9; small-inducible cytokine B9 | |
CXCL9 | |
Unconjugated | |
TLVIRNARCS CISTSRGTIH YKSLKDLKQF APSPNCNKTE IIATLKNGDQ TCLDPDSANV KKLMKEWEKK INQKKKQKRG KKHQKNMKNR KPKTPQSRRR SRKTT | |
E. coli | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |