Learn More
Gibco™ Mouse CXCL10 (IP-10) Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
86.50€ - 3200.00€
Especificaciones
Número de acceso | P17515 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
Formulación | protein with no preservative |
ID de gen (Entrez) | 15945 |
Peso molecular | 8.7 kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17861313
|
Gibco™
250-16-100UG |
100 μg |
642.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17821723
|
Gibco™
250-16-1MG |
1 mg |
3200.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17829972
|
Gibco™
250-16-250UG |
250 μg |
1122.00€
250 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17831113
|
Gibco™
250-16-25UG |
25 μg |
210.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17890903
|
Gibco™
250-16-500UG |
500 μg |
1912.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17851213
|
Gibco™
250-16-50UG |
50 μg |
387.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17861113
|
Gibco™
250-16-5UG |
5 μg |
86.50€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Recombinant Murine IP-10 is an 8.7 kDa protein consisting of 77 amino acids, including the four conserved cysteine residues present in CXC chemokines. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
IP-10 (interferon-gamma induced protein 10 kD; in mouse, also called cytokine responsive gene 2, Crg-2, or mob-1) is a highly inducible, primary response gene that belongs to the CXC chemokine superfamily. It was first cloned in 1985. The biological functions of IP-10 are still unclear. Like Mig, IP-10 has no activity on neutrophils. Its functions include stimulation of monocytes, natural killer and T-cell migration, regulation of T-cell and bone marrow progenitor maturation, modulation of adhesion molecule expression as well as inhibition of angiogenesis. Mig and IP-10 share the same receptor, CXCR3.Especificaciones
P17515 | |
protein with no preservative | |
8.7 kDa | |
E. coli | |
<1 EU/ μg | |
CXCL10 (IP-10) | |
Assay 1: Determined by its ability to chemoattract IL-2 activated T cells using a concentration range of 0.1-10.0 ng/ml Assay 2: Determined by its ability to chemoattract CXCR3-transfected HEK293 cells using a concentration range of 100-500 ng/ml | |
Recombinant | |
-20°C | |
Lyophilized |
ELISA, Functional Assay, Western Blot | |
15945 | |
Mouse CXCL10 (IP-10) | |
RUO | |
10 kDa interferon gamma-induced protein; 10 kDa interferon-gamma induced protein precursor; C Cmotif chemokine; C x C motif chemokine; C7; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; chemokine (C-X-C motif) ligand 10; chemokine C-X-C motif ligand 10; chemokine CXC-like protein; Crg2; CRG-2; CXC; CXC chemokine; CXC motif chemokine; C-X-C motif chemokine 10; C-X-C motif chemokine 10-like protein; C-X-C motif chemokine ligand 10; CXCL; CXCL10; CXCL10(1-73); gamma interferon inducible protein 10; gamma IP10; gamma-IP10; gIP-10; H-IP-10; IFI10; Inp10; interferon activated gene 10; interferon-gamma induced protein CRG-2; interferon-gamma-induced protein CRG-2; interferon-gamma-inducible protein 10; interferon-gamma-inducible protein-10; interferon-inducible cytokine IP-10; interferon-inducible protein 10; IP10; IP-10; M-IP-10; Mob1; mob-1; protein 10 from interferon (gamma)-induced cell line; protein Mob-1; Scyb10; similar to Small inducible cytokine B10 precursor (CXCL10) (10 kDa interferon-gamma induced protein) (Gamma-IP10) (IP-10); small inducible cytokine B subfamily (Cys-X-Cys) member 10; small inducible cytokine B subfamily (Cys-X-Cys), member 10; small inducible cytokine subfamily B (Cys-X-Cys), member 10; small-inducible cytokine B10 | |
CXCL10 | |
Unconjugated | |
IPLARTVRCN CIHIDDGPVR MRAIGKLEII PASLSCPRVE IIATMKKNDE QRCLNPESKT IKNLMKAFSQ KRSKRAP | |
E. coli | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.