Learn More
Invitrogen™ TC-FlAsH™ TC-ReAsH™ II In-Cell Tetracysteine Tag Detection Kit, with Mammalian TC-Tag Gateway™ Expression Vectors (Green Fluorescence) (Red Fluorescence) Código de producto.: 10616203
Invitrogen™ TC-FlAsH™ TC-ReAsH™ II In-Cell Tetracysteine Tag Detection Kit, with Mammalian TC-Tag Gateway™ Expression Vectors (Green Fluorescence) (Red Fluorescence)
Código de producto. 10616203
1 kit, cada uno
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10616203
Marca: Invitrogen™ T34563
Includes
El kit contiene reactivo de etiquetado FlAsH-EDT2, reactivo de etiquetado ReAsH-EDT2, tampón de lavado BAL, pcDNA6.2/cTC-Tag-DEST, pcDNA6.2/nTC-Tag-DEST y plásmido de control pcDNA6.2/nTC-Tag-p64.
Un sistema de etiquetado de fluorescencia basado en etiquetas de expresión para el etiquetado de células vivas
La construcción de la expresión se crea cuando el clon de entrada Gateway™ (que contiene el gen de interés) se combina de nuevo con uno de los dos vectores de destino (pcDNA6.2/nTC-Tag-DEST para el marcado N-terminal o pcDNA6.2/cTC-Tag-DEST para el marcado C-terminal). A continuación, se utiliza la construcción de expresión para transformar la cepa huésped. La proteína se puede detectar con el reactivo FlAsH-EDT2 fluorescente verde o el reactivo ReAsH-EDT2 fluorescente rojo. La etiqueta es muy pequeña (6 aminoácidos) y la proteína de interés es fluorescente solo cuando se añade el reactivo de etiquetado. El tampón de lavado BAL sustituye al Disperse Blue 3 y al tampón de lavado a base de EDT suministrados anteriormente como un reactivo olfativamente más agradable que produce una relación señal-ruido superior.
Análisis celular, ensayos con indicadores basados en células, adquisición de imágenes de células, ensayos de actividad enzimática y proteica, química de etiquetado, detección de Lumio, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ensayos con indicadores, ensayos de tetracisteína (Lumio/FlAsH/ReAsH)
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de detección de etiquetas de tetracisteína
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
ensayo Detección de etiquetas de tetracisteína
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Color Rojos, verdes
Etiqueta o tinte FlAsH, ReAsH
Condiciones de envío Hielo húmedo
Formato Kit
Línea de productos Gateway, TC-FlAsH II, TC-ReAsH II
Cantidad 1 kit
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote2486548 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/05/2022 Código de productoT34563
Número de lote2100533 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/05/2019 Código de productoT34563
Número de lote2076691 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/02/2019 Código de productoT34563
Número de lote1705885 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/04/2017 Código de productoT34563
Número de lote2826930 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/11/2023 Código de productoT34563
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Invitrogen™ TC-FlAsH™ TC-ReAsH™ II In-Cell Tetracysteine Tag Detection Kit, with Mammalian TC-Tag Gateway™ Expression Vectors (Green Fluorescence) (Red Fluorescence) >