Learn More
Invitrogen™ ARNt de levadura
Código de producto. 11518736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11518736 50 mg 50 miligramos
11508736 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11518736 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 15401029
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Suministrado en forma liofilizada.
El ARNt de levadura es adecuado para su uso como portador en procedimientos de precipitación y purificación de ácidos nucleicos.
Hibridación genómica comparativa (CGH) de matrices, análisis de expresión génica y genotipado, genotipado y perfilado genómico, análisis de micromatrices
Información de órdenes
Condición de envío:Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto ARNt de levadura
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Tipo de reactivo ARNt de levadura
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
Para utilizar con (aplicación) Portador para precipitación de ácidos nucleicos
Cantidad 50 mg
Formulario Líquido