Learn More
Metro™ Mesas de trabajo Mobile Space Saver con bastidor de 3 lados
Maximice cada espacio con las mesas de trabajo Metro™ Mobile Space Saver con bastidor en 3 lados. Fabricadas con componentes de acero inoxidable duraderos para soportar las aplicaciones y entornos más exigentes. Se monta fácilmente en cuestión de minutos sin utilizar herramientas especiales.
Marca:  Metro™ MWTS2448US
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15917201
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Las unidades pueden montarse en cuestión de minutos sin utilizar herramientas especiales
  • El estante inferior se puede ajustar en incrementos de 2,54 cm (1 in)
  • La construcción resistente proporciona una capacidad de carga robusta de 272,15 kg (600 lb)
  • Los componentes de acero inoxidable de tipo 304 son compatibles con las aplicaciones y los entornos más exigentes
  • Los postes de diámetro interior de 2,54 cm (1 pulg.) y la construcción patentada del estante Super Erecta aseguran una mesa rígida y sin oscilaciones
  • El acero inoxidable de alta resistencia de calibre 14 elimina prácticamente cualquier ruido
  • Utiliza ruedas de polímero resistentes a la corrosión de 12,7 cm (5 in).
Servicio Técnico
El producto estará exento de defectos de material y mano de obra con un uso, un servicio y un mantenimiento normales durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de envío del producto por parte del Vendedor, a menos que este especifique lo contrario por escrito.
Especificaciones
Especificaciones
Mesa móvil
24 in
34 in
272 kg
48 in
Plata
24 x 48 x 34 pulg
600 lb
77 lb
Acero inoxidable (304)
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Metro™ Mesas de trabajo Mobile Space Saver con bastidor de 3 lados > Con bastidor en 3 lados; 60,96 x 91,44 cm (24 x 48 pulg.)