Learn More
Metro™ Mesas de trabajo Mobile Space Saver con bastidor de 3 lados
Maximice cada espacio con las mesas de trabajo Metro™ Mobile Space Saver con bastidor en 3 lados. Fabricadas con componentes de acero inoxidable duraderos para soportar las aplicaciones y entornos más exigentes. Se monta fácilmente en cuestión de minutos sin utilizar herramientas especiales.
2085.00€ - 2335.00€
Especificaciones
Fondo (imperial) | 24 in |
---|---|
Altura (imperial) | 34 in |
Capacidad portante (imperial) | 600 lb |
Capacidad portante (métrico) | 272 kg |
Tipo de producto | Mesa móvil |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Pr x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Pr x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15997191
|
Metro™
MWTS2436US |
24 x 36 x 34 pulg |
2085.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15917201
|
Metro™
MWTS2448US |
24 x 48 x 34 pulg |
2220.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15937201
|
Metro™
MWTS2460US |
24 x 60 x 34 pulg |
2335.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Las unidades pueden montarse en cuestión de minutos sin utilizar herramientas especiales
- El estante inferior se puede ajustar en incrementos de 2,54 cm (1 in)
- La construcción resistente proporciona una capacidad de carga robusta de 362,87 kg (600 lb)
- Los componentes de acero inoxidable de tipo 304 son compatibles con las aplicaciones y los entornos más exigentes
- Los postes de diámetro interior de 2,54 cm (1 pulg.) y la construcción patentada del estante Super Erecta aseguran una mesa rígida y sin oscilaciones
- El acero inoxidable de alta resistencia de calibre 14 elimina prácticamente cualquier ruido
- Utiliza ruedas de polímero resistentes a la corrosión de 12,7 cm (5 in).
Garantía
Product will be free from defects in material and workmanship under normal use, service and maintenance for a period of one (1) year from the date of shipment of the Product by Seller, unless otherwise specified by Seller in writing.
Especificaciones
24 in | |
600 lb | |
Mesa móvil | |
Acero inoxidable (304) |
34 in | |
272 kg | |
Plata |