missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución de indicador mixto, para la determinación de la dureza del agua, según Cooper, Honeywell Fluka™

Para la determinación de la dureza del agua, según Cooper

34.28€ - 772.27€

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Mixed indicator solution
Temperatura de inflamación 11°C (51.8°F)
Ver más especificaciones

Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15645050
Ver documentos
Honeywell-Fluka
36023-250ML
250 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15635050
Ver documentos
Honeywell-Fluka
36023-1L
1 L
147.77€
1 litro
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15665050
Ver documentos
Honeywell-Fluka
36023-6X250ML
6 x 250 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15625050
Ver documentos
Honeywell-Fluka
36023-1.5L
1.5 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15655050
Ver documentos
Honeywell Fluka
36023-6X1L
6 x 1 L
772.27€
paquete de 6
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones

Especificaciones

Mixed indicator solution
11°C (51.8°F)
Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

P210-P280-P305 + P351 + P338-P337 + P313-P403 + P235

SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Solución de indicador mixto, para la determinación de la dureza del agua, según Cooper, Honeywell Fluka™

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado