Learn More
Solución de indicador mixto, para la determinación de la dureza del agua, según Cooper, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15665050
Solución de indicador mixto, para la determinación de la dureza del agua, según Cooper, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15665050 Tienda Honeywell Fluka Productos
6 x 250 mL, paquete de 6
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
1,5 L
6 x 250 mL
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
1.50 litro
250 ml
paquete de 6
Código de producto. 15665050
Marca: Honeywell-Fluka 360236X250ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para la determinación de la dureza del agua, según Cooper
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mixed indicator solution
Cantidad 6 x 250 mL
Temperatura de inflamación 11°C (51.8°F)
Título del producto
Solución de indicador mixto, para la determinación de la dureza del agua, según Cooper, Honeywell Fluka™ >