missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución de indicador mixto, para la determinación de la dureza del agua, según Cooper, Honeywell Fluka™

Código de producto. 15655050 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
1,5 L
6 x 250 mL
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
1.50 litro
250 ml
paquete de 6
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15655050

Marca: Honeywell Fluka 360236X1L

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para la determinación de la dureza del agua, según Cooper

  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Mixed indicator solution
Cantidad 6 x 1 L
Temperatura de inflamación 11°C (51.8°F)
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado