Learn More
DWK Life Sciences Portaobjetos para microscopio, de vidrio sodocálcico
Un portaobjetos para microscopio es una placa portadora rectangular en la que se pueden aplicar muestras, por ejemplo, secciones celulares, para poder verlas posteriormente bajo un microscopio.
154.00€ - 713.00€
Especificaciones
Edges 90 °, pulido
Material Vidrio sodocálcico
Longitud (métrico) 76 mm
Anchura (métrico) 26 mm
Para utilizar con (aplicación) Microscopía; uso en máquinas de tinción de portaobjetos de microscopio o de recubrimiento automático; para secciones de tejido y preparaciones citológicas
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Edges Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Edges Precio Cantidad y disponibilidad  
15366419
Ver documentos
DWK Life Sciences
235502202
90 °, pulido Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15396419
Ver documentos
DWK Life Sciences
235502502
90 °, pulido Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15316429
Ver documentos
DWK Life Sciences
235502605
90 °, pulido Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15386419
Ver documentos
DWK Life Sciences
235502408
90 °, pulido Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15376419
Ver documentos
DWK Life Sciences
235502305
90 °, pulido Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
La microscopía es un método de visualización de objetos que se encuentran fuera de la resolución del ojo humano y que pueden ser examinados. Los objetos a observar se magnifican hasta tal punto que se pueden mostrar como imágenes. Para la preparación de muestras, los objetos a examinar se cortan en secciones muy finas. Seguidamente, se aplican estas secciones a un portaobjetos y se cubren con un cubreobjetos de vidrio y las soluciones adecuadas. Para ver las secciones bajo el microscopio, estas deben teñirse en un baño de tinte.
  • Libre de burbujas y rayas
  • Alta homogeneidad óptica del vidrio y, por lo tanto, prácticamente carente de defectos de superficie, inclusiones, estrías y burbujas debido a un proceso de fabricación óptimo
  • Universalmente aplicables, ya que los portaobjetos se corresponden con las dimensiones estándar de 26 x 76 cm según la norma ISO 8037-1
  • La planicidad y la distribución del espesor se encuentran dentro de intervalos de tolerancia muy estrechos y, por lo tanto, son ideales para microscopía (no es necesario reajustar el microscopio).
  • Los bordes de los portaobjetos son uniformes y transparentes, lo que reduce el riesgo de rotura a lo largo de los bordes y evita las astillas de vidrio
  • Humectabilidad muy uniforme
Especificaciones
Especificaciones
90 °, pulido
76 mm
Microscopía; uso en máquinas de tinción de portaobjetos de microscopio o de recubrimiento automático; para secciones de tejido y preparaciones citológicas
Vidrio sodocálcico
26 mm
30 x 50
Documentos
Product Certifications
Título del producto
DWK Life Sciences Portaobjetos para microscopio, de vidrio sodocálcico