Learn More
DWK Life Sciences Portaobjetos para microscopio, de vidrio sodocálcico
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
La microscopía es un método de visualización de objetos que se encuentran fuera de la resolución del ojo humano y que pueden ser examinados. Los objetos a observar se magnifican hasta tal punto que se pueden mostrar como imágenes. Para la preparación de muestras, los objetos a examinar se cortan en secciones muy finas. Seguidamente, se aplican estas secciones a un portaobjetos y se cubren con un cubreobjetos de vidrio y las soluciones adecuadas. Para ver las secciones bajo el microscopio, estas deben teñirse en un baño de tinte.
- Libre de burbujas y rayas
- Alta homogeneidad óptica del vidrio y, por lo tanto, prácticamente carente de defectos de superficie, inclusiones, estrías y burbujas debido a un proceso de fabricación óptimo
- Universalmente aplicables, ya que los portaobjetos se corresponden con las dimensiones estándar de 26 × 76 cm según la norma ISO 8037-1
- La planicidad y la distribución del espesor se encuentran dentro de intervalos de tolerancia muy estrechos y, por lo tanto, son ideales para microscopía (no es necesario reajustar el microscopio).
- Los bordes de los portaobjetos son uniformes y transparentes, lo que reduce el riesgo de rotura a lo largo de los bordes y evita las astillas de vidrio
- Humectabilidad muy uniforme
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 76 mm |
| Anchura (métrico) | 26 mm |
| Edges | 90 °, pulido |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Color | Amarillo |
| Para utilizar con (aplicación) | Microscopía; uso en máquinas de tinción de portaobjetos de microscopio o de recubrimiento automático; para secciones de tejido y preparaciones citológicas |
| Cantidad | 30 x 50 |