Learn More
DWK Life Sciences Portaobjetos para microscopio, de vidrio sodocálcico
Código de producto. 15386419 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Edges:
90 °, pulido
Tamaño de la unidad:
paquete de 1500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Edges Tamaño de la unidad
15386419 90 °, pulido paquete de 1500
15366419 90 °, pulido paquete de 1500
15396419 90 °, pulido paquete de 1500
15316429 90 °, pulido paquete de 1500
15376419 90 °, pulido paquete de 1500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15386419 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 235502408
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Un portaobjetos para microscopio es una placa portadora rectangular en la que se pueden aplicar muestras, por ejemplo, secciones celulares, para poder verlas posteriormente bajo un microscopio.
La microscopía es un método de visualización de objetos que se encuentran fuera de la resolución del ojo humano y que pueden ser examinados. Los objetos a observar se magnifican hasta tal punto que se pueden mostrar como imágenes. Para la preparación de muestras, los objetos a examinar se cortan en secciones muy finas. Seguidamente, se aplican estas secciones a un portaobjetos y se cubren con un cubreobjetos de vidrio y las soluciones adecuadas. Para ver las secciones bajo el microscopio, estas deben teñirse en un baño de tinte.
  • Libre de burbujas y rayas
  • Alta homogeneidad óptica del vidrio y, por lo tanto, prácticamente carente de defectos de superficie, inclusiones, estrías y burbujas debido a un proceso de fabricación óptimo
  • Universalmente aplicables, ya que los portaobjetos se corresponden con las dimensiones estándar de 26 × 76 cm según la norma ISO 8037-1
  • La planicidad y la distribución del espesor se encuentran dentro de intervalos de tolerancia muy estrechos y, por lo tanto, son ideales para microscopía (no es necesario reajustar el microscopio).
  • Los bordes de los portaobjetos son uniformes y transparentes, lo que reduce el riesgo de rotura a lo largo de los bordes y evita las astillas de vidrio
  • Humectabilidad muy uniforme
Especificaciones
Longitud (métrico) 76 mm
Anchura (métrico) 26 mm
Edges 90 °, pulido
Material Vidrio sodocálcico
Para utilizar con (aplicación) Microscopía; uso en máquinas de tinción de portaobjetos de microscopio o de recubrimiento automático; para secciones de tejido y preparaciones citológicas
Cantidad 30 x 50