Learn More
Ansell Guantes de nitrilo Microflex™ de un solo uso serie 93-852
Proporciona un contexto de contraste para identificar material de color más ligero. Los guantes de nitrilo de uso único Ansell Edmont™ Microflex™ serie 93-852 tienen un color distinto para enmascarar las tinciones para aplicaciones especiales.
19.30€ - 20.10€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420:2003 + A1:2009 y EN 374:2003
Descripción Diseño de agarre: Superficie texturizada
Color Negro
Desechables Single-use
Latex Free Sí
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
15529471
Ver productos accesorios Ver documentos
Ansell
93852060
5,5/6
19.30€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
15539471
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Ansell
93852070
6,5/7
19.30€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
15549471
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Ansell
93852080
7,5/8
19.30€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
15559471
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Ansell
93852090
8,5/9
20.10€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
15569471
Ver productos accesorios Ver documentos
Ansell
93852100
9,5/10
20.07€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Guantes de nitrilo de un solo uso.
  • Ofrece una mayor resistencia a la tracción en comparación con las normas ASTM D6319 y EN 455, lo que permite que las manos se muevan libremente y cómodamente.
  • Diseño totalmente texturizado.
  • La fórmula sin espuma permite a los usuarios tener un agarre firme y húmedo al manipular objetos.
  • No contiene látex de caucho natural.
  • Sin talco.
  • Ayuda a proteger a los usuarios de alergias a la piel de tipo I, irritación de la piel y sequedad.
Aplicaciones:
  • Pruebas analíticas/mediciones.
  • Biotecnologías.
  • Procesos de filtración.
  • Procesamiento de alimentos.
  • Análisis de laboratorio.
  • Pruebas de laboratorio.
  • Tareas ligeras de montaje.
  • Montaje ligero de piezas con revestimiento de aceite.
  • Tareas de mantenimiento y limpieza de intensidad leve.
  • Trabajos mecánicos.
  • Talleres de aerosoles y pintura.
  • Fabricación de productos farmacéuticos.
  • Protección contra la sangre y otros líquidos corporales.
Especificaciones
Especificaciones
EN 420:2003 + A1:2009 y EN 374:2003
Negro
Sí
sin polvo
0,12mm
100 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja de cartón de envío, 1000 guantes por caja de cartón de envío
245 mm
Diseño de agarre: Superficie texturizada
Single-use
Nitrilo
Guantes de nitrilo
Con reborde
93-852
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Ansell Guantes de nitrilo Microflex™ de un solo uso serie 93-852