Learn More
Ansell MICROFLEX™ Guantes de nitrilo de un solo uso serie 93-852
Código de producto. 15569471
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15569471 9,5/10 paquete de 100
15529471 5,5/6 paquete de 100
15539471 6,5/7 paquete de 100
15549471 7,5/8 paquete de 100
15559471 8,5/9 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15569471 Proveedor Ansell N.º de proveedor 93852100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.25€
    14.52€ / paquete de 100
    Ahorro 9.73€
    40% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona un contexto de contraste para identificar material de color más ligero. Ansell Edmont™ MICROFLEX™ Los guantes de nitrilo de un solo uso de la serie 93-852 tienen un color distintivo para enmascarar las manchas para aplicaciones especiales.
  • Guantes de nitrilo de un solo uso.
  • Ofrece una mayor resistencia a la tracción en comparación con las normas ASTM D6319 y EN 455, lo que permite que las manos se muevan libremente y cómodamente.
  • Diseño totalmente texturizado.
  • La fórmula sin espuma permite a los usuarios tener un agarre firme y húmedo al manipular objetos.
  • No contiene látex de caucho natural.
  • Sin talco.
  • Ayuda a proteger a los usuarios de alergias a la piel de tipo I, irritación de la piel y sequedad.
Aplicaciones:
  • Pruebas analíticas/mediciones.
  • Biotecnologías.
  • Procesos de filtración.
  • Procesamiento de alimentos.
  • Análisis de laboratorio.
  • Pruebas de laboratorio.
  • Tareas ligeras de montaje.
  • Montaje ligero de piezas con revestimiento de aceite.
  • Tareas de mantenimiento y limpieza de intensidad leve.
  • Trabajos mecánicos.
  • Talleres de aerosoles y pintura.
  • Fabricación de productos farmacéuticos.
  • Protección contra la sangre y otros líquidos corporales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420:2003 + A1:2009 y EN 374:2003
Descripción Diseño de agarre: Superficie texturizada
Aplicaciones Industrial
AQL 1.5
Color Negro
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Totalmente texturizados
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante de exploración de nitrilo
Tamaño 9,5/10
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,12mm
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Tipo de empaquetado 100 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja de cartón de envío, 1000 guantes por caja de cartón de envío
Serie 93-852
Longitud (métrico) 245 mm