Learn More
Ansell Guantes de nitrilo Microflex™ de un solo uso serie 93-852
Código de producto. 15539471
Change view
Click to view available options
Tamaño:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño unitSize
15539471 6,5/7 paquete de 100
15529471 5,5/6 paquete de 100
15549471 7,5/8 paquete de 100
15559471 8,5/9 paquete de 100
15569471 9,5/10 paquete de 100
5 options
Código de producto. 15539471
Marca: Ansell 93852070
Edge
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporciona un contexto de contraste para identificar material de color más ligero. Los guantes de nitrilo de uso único Ansell Edmont™ Microflex™ serie 93-852 tienen un color distinto para enmascarar las tinciones para aplicaciones especiales.
  • Guantes de nitrilo de un solo uso.
  • Ofrece una mayor resistencia a la tracción en comparación con las normas ASTM D6319 y EN 455, lo que permite que las manos se muevan libremente y cómodamente.
  • Diseño totalmente texturizado.
  • La fórmula sin espuma permite a los usuarios tener un agarre firme y húmedo al manipular objetos.
  • No contiene látex de caucho natural.
  • Sin talco.
  • Ayuda a proteger a los usuarios de alergias a la piel de tipo I, irritación de la piel y sequedad.
Aplicaciones:
  • Pruebas analíticas/mediciones.
  • Biotecnologías.
  • Procesos de filtración.
  • Procesamiento de alimentos.
  • Análisis de laboratorio.
  • Pruebas de laboratorio.
  • Tareas ligeras de montaje.
  • Montaje ligero de piezas con revestimiento de aceite.
  • Tareas de mantenimiento y limpieza de intensidad leve.
  • Trabajos mecánicos.
  • Talleres de aerosoles y pintura.
  • Fabricación de productos farmacéuticos.
  • Protección contra la sangre y otros líquidos corporales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420:2003 + A1:2009 y EN 374:2003
Chlorinated Yes
Descripción Diseño de agarre: Superficie texturizada
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial, Laboratory
AQL 1.5
Color Negro
Desechables Single-use
Acabado exterior Fully Textured
Finger Thickness (English) 0.0059 in.
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 0.0057 in.
Palm Thickness (Metric) 0.14 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de nitrilo
Tamaño 6,5/7
Esterilidad Non-sterile
Grosor (imperial) 0.15 mm
Grosor (métrico) 0,12mm
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Tipo de empaquetado 100 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja de cartón de envío, 1000 guantes por caja de cartón de envío
Serie 93-852
Longitud (métrico) 245 mm