Descripción
La celda para microcompresión proporciona una manera más rápida de preparar muestras de microscopio para realizar análisis de transmisión mediante espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier (FT-IR). El soporte de muestras se utiliza para aplanar y desmenuzar muestras con el fin de obtener análisis eficientes.
El microanálisis de transmisión ofrece al usuario el máximo control de la calidad espectral, dado que dicha técnica de preparación de muestras optimiza el grosor y las dimensiones espaciales para microanálisis. Es una técnica de eficacia demostrada y muy consolidada en la comunidad forense, puesto que genera un espectro que se puede comparar directamente con espectros de referencia y de biblioteca.Micro Compression Cell
- Diseño de celda de perfil bajo
- Permite la compresión moderada de la muestra para reducir aún más su grosor, a la vez que ofrece todo el espacio necesario bajo los objetivos cuando la distancia de trabajo es limitada.
- Permite utilizar microscopios de infrarrojo Thermo Scientific equipados con objetivos 10X, 15X o 32X, así como microscopios de otros fabricantes.
- Son útiles para desmenuzar y aplanar muestras más duras, —como las de minerales y cristales orgánicos que podrían romper las ventanas de sal.
- Permiten la rápida preparación de muestras sin temor a la ruptura de la ventana.
- Sumamente duraderas—: eliminan la necesidad de aplanar las muestras con herramientas de preparación más tradicionales.
- Sin facetas—: casi transparentes en la región de infrarrojo, excepto las estructuras reticulares que fácilmente exceden el coeficiente necesario.
- Celda para microcompresión Spectra-Tech – solicite las ventanas de sal por separado
- La celda de diamante para microcompresión Spectra-Tech – incluye dos ventanas de diamante, herramienta de inserción y junta tórica.
- Monofibras
- Minerales y cristales
- Escamas de pintura
- Micromuestras extraídas de defectos.
- Muestras de caucho
- Láminas multicapa
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Thermo Scientific™ Celda para microcompresión y ventana de diamante opcional Spectra-Tech