Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio MetroMax i™, parte superior inoxidable y protector de salpicaduras con estante Solid i
La construcción avanzada de polímeros de la mesa de trabajo de laboratorio Metro MetroMax i™ proporciona un excelente rendimiento de resistencia a la corrosión para los entornos de laboratorio más corrosivos.
1545.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Ideal para laboratorio
Altura (imperial) 39,5 in
Altura (métrico) 100,3 cm
Capacidad portante (imperial) 600 lb
Capacidad portante (métrico) 273 kg
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
15987061
Ver documentos
Metro™
LTM30XS3
29,75 × 30 × 39,5 pulg (74,9 × 76,2 × 100,3 cm) Mesa móvil Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • La mesa presenta superficies lisas que son fáciles de limpiar
  • Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
  • Los materiales superiores disponibles incluyen acero inoxidable de tipo 304 y resina fenólica TRESPA (negra o gris)
  • Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Casters must be ordered separately.
Especificaciones
Especificaciones
Ideal para laboratorio
100,3 cm
273 kg
76,2 cm
39,5 in
600 lb
30 in
Polímero
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio MetroMax i™, parte superior inoxidable y protector de salpicaduras con estante Solid i