Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio MetroMax i™, parte superior inoxidable y protector de salpicaduras con estante Solid i
Código de producto. 15987061
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
29,75 × 30 × 39,5 pulg (74,9 × 76,2 × 100,3 cm)
Tipo de producto:
Mesa móvil
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tipo de producto unitSize
15987061 29,75 × 30 × 39,5 pulg (74,9 × 76,2 × 100,3 cm) Mesa móvil cada uno
1 options
Código de producto. 15987061 Proveedor Metro™ N.º de proveedor LTM30XS3
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La construcción avanzada de polímeros de la mesa de trabajo de laboratorio Metro MetroMax i™ proporciona un excelente rendimiento de resistencia a la corrosión para los entornos de laboratorio más corrosivos.
  • La mesa presenta superficies lisas que son fáciles de limpiar
  • Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
  • Los materiales superiores disponibles incluyen acero inoxidable de tipo 304 y resina fenólica TRESPA (negra o gris)
  • Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Casters must be ordered separately.
Especificaciones
Tipo de producto Mesa móvil
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 29,75 × 30 × 39,5 pulg (74,9 × 76,2 × 100,3 cm)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para laboratorio
Altura (imperial) 39,5 in
Altura (métrico) 100,3 cm
Incluye Protector de salpicaduras con estante Metro™ MetroMax i™, accesorio de adaptador
Longitud (imperial) 29,75 in
Longitud (métrico) 74,9 cm
Capacidad portante (imperial) 600 lb
Capacidad portante (métrico) 273 kg
Anchura (imperial) 30 in
Anchura (métrico) 76,2 cm
Material Polímero