Learn More
1,2,3,4-tetra-O-Acetil-beta-D-glucuronato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
71.00€ - 190.95€
CAS | 7355-18-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C15H20O11 |
Peso molecular (g/mol) | 376.314 |
Número MDL | MFCD00069834 |
Clave InChI | DPOQCELSZBSZGX-XOBFJNJYSA-N |
Sinónimo | 2s,3r,4s,5s,6s-6-methoxycarbonyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, methyl o-tetraacetyl-beta-d-glucopyranuronate, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucuronate, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranuronate, methyl 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxane-2-carboxylate, 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranuronic acid methyl ester, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-, a-d-glucopyranuronate, beta-d-glucopyranuronic acid, methyl ester, tetraacetate, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-d-glucuronate, 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-d-glucuronide methyl ester |
PubChem CID | 95087 |
Nombre IUPAC | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetraacetiloxioxano-2-carboxilato de metilo |
SMILES | CC(=O)OC1C(C(OC(C1OC(=O)C)OC(=O)C)C(=O)OC)OC(=O)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15467925
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31888.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15457925
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31888.03 |
1 g |
190.95€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7355-18-2 | |
376.314 | |
DPOQCELSZBSZGX-XOBFJNJYSA-N | |
95087 | |
CC(=O)OC1C(C(OC(C1OC(=O)C)OC(=O)C)C(=O)OC)OC(=O)C |
C15H20O11 | |
MFCD00069834 | |
2s,3r,4s,5s,6s-6-methoxycarbonyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, methyl o-tetraacetyl-beta-d-glucopyranuronate, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucuronate, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranuronate, methyl 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxane-2-carboxylate, 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranuronic acid methyl ester, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-, a-d-glucopyranuronate, beta-d-glucopyranuronic acid, methyl ester, tetraacetate, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-d-glucuronate, 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-d-glucuronide methyl ester | |
(2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetraacetiloxioxano-2-carboxilato de metilo |
Especificaciones
Methyl 1,2,3,4-tetra-O-acetyl-beta-D-glucuronate | |
177°C to 181°C | |
C15H20O11 | |
2s,3r,4s,5s,6s-6-methoxycarbonyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, methyl o-tetraacetyl-beta-d-glucopyranuronate, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucuronate, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranuronate, methyl 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxane-2-carboxylate, 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranuronic acid methyl ester, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-, a-d-glucopyranuronate, beta-d-glucopyranuronic acid, methyl ester, tetraacetate, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-d-glucuronate, 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-d-glucuronide methyl ester | |
+8.5° (c=1 in Chloroform) | |
(2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetraacetiloxioxano-2-carboxilato de metilo | |
95087 | |
98% |
7355-18-2 | |
Odorless | |
MFCD00069834 | |
DPOQCELSZBSZGX-XOBFJNJYSA-N | |
CC(=O)OC1C(C(OC(C1OC(=O)C)OC(=O)C)C(=O)OC)OC(=O)C | |
376.314 | |
376.32 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes