Learn More
1,2,3,4-tetra-O-Acetil-beta-D-glucuronato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457925 1 g 1 g
15467925 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457925 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31888.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7355-18-2 | Molecular Formula: C15H20O11 | Molecular Weight: 376.314 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7355-18-2
Fórmula molecular C15H20O11
Peso molecular (g/mol) 376.314
Número MDL MFCD00069834
Clave InChI DPOQCELSZBSZGX-XOBFJNJYSA-N
Sinónimo 2s,3r,4s,5s,6s-6-methoxycarbonyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, methyl o-tetraacetyl-beta-d-glucopyranuronate, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucuronate, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranuronate, methyl 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxane-2-carboxylate, 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranuronic acid methyl ester, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-, a-d-glucopyranuronate, beta-d-glucopyranuronic acid, methyl ester, tetraacetate, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-d-glucuronate, 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-d-glucuronide methyl ester
PubChem CID 95087
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetraacetiloxioxano-2-carboxilato de metilo
SMILES CC(=O)OC1C(C(OC(C1OC(=O)C)OC(=O)C)C(=O)OC)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 1,2,3,4-tetra-O-acetyl-beta-D-glucuronate
Punto de fusión 177°C to 181°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Rotación óptica +8.5° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.32
Porcentaje de pureza 98%