Learn More
1,2,3,4-tetra-O-Acetil-beta-D-glucuronato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467925
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467925 250 mg 250 miligramos
15457925 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467925 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31888.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7355-18-2
Fórmula molecular C15H20O11
Peso molecular (g/mol) 376.314
Número MDL MFCD00069834
Clave InChI DPOQCELSZBSZGX-XOBFJNJYSA-N
Sinónimo 2s,3r,4s,5s,6s-6-methoxycarbonyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, methyl o-tetraacetyl-beta-d-glucopyranuronate, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucuronate, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranuronate, methyl 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxane-2-carboxylate, 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranuronic acid methyl ester, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-, a-d-glucopyranuronate, beta-d-glucopyranuronic acid, methyl ester, tetraacetate, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-d-glucuronate, 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-d-glucuronide methyl ester
PubChem CID 95087
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetraacetiloxioxano-2-carboxilato de metilo
SMILES CC(=O)OC1C(C(OC(C1OC(=O)C)OC(=O)C)C(=O)OC)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 1,2,3,4-tetra-O-acetyl-beta-D-glucuronate
Punto de fusión 177°C to 181°C
Olor Odorless
Cantidad 250 mg
Rotación óptica +8.5° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.32
Porcentaje de pureza 98%