Learn More
Methocarbamol, MedChemExpress
MedChemExpress Methocarbamol is an orally active central muscle relaxant and blocks muscular Nav1.4 channel. Methocarbamol reversibly affects voltage dependence of inactivation of Nav1.4 channel. Methocarbamol has the potential for muscle spasms and pain syndromes research.

97.20€ - 139.05€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methocarbamol |
---|---|
CAS | 532-03-6 |
Color | Blanco |
Notas de grado de pureza | Research |
Fórmula molecular | C11H15NO5 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16478196
![]() |
Medchem Express
HY-B0262 |
100 mg |
97.20€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16452076
![]() |
Medchem Express
HY-B0262 |
500 mg |
139.05€
500 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Methocarbamol is an orally active central muscle relaxant and blocks muscular Nav1.4 channel. Methocarbamol reversibly affects voltage dependence of inactivation of Nav1.4 channel. Methocarbamol has the potential for muscle spasms and pain syndromes research.Especificaciones
Methocarbamol | |
Blanco | |
C11H15NO5 | |
OC(COC1=CC=CC=C1OC)COC(N)=O | |
241.24 | |
Research | |
Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
532-03-6 | |
Research | |
DMSO : ≥ 100 mg/mL (414.52 mM) ∣H2O : 4 mg/mL (16.58 mM; Need ultrasonic) | |
241.24 | |
98.39% | |
Solid |
Seguridad y manipulación
H302∣H317∣H334
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.