Learn More
Methocarbamol, MedChemExpress
Descripción
Methocarbamol is an orally active central muscle relaxant and blocks muscular Nav1.4 channel. Methocarbamol reversibly affects voltage dependence of inactivation of Nav1.4 channel. Methocarbamol has the potential for muscle spasms and pain syndromes research.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methocarbamol |
| CAS | 532-03-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C11H15NO5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (414.52 mM) ∣H2O : 4 mg/mL (16.58 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC(COC1=CC=CC=C1OC)COC(N)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 241.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.24 |
| Mostrar más |