Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, solución de tampón de 0,5 M, pH 5,5 Código de producto.: 15474899
Thermo Scientific Chemicals MES, solución de tampón de 0,5 M, pH 5,5
Código de producto. p-7042439
100 mL, 100 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
Código de producto. 15474899
Marca: Thermo Scientific Chemicals J62534.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213.248 g/mol
MES, is often used as a running buffer for resolving very small proteins on bis-tris gels, also used as a biological buffer in plant cell cultures. It is also been used in various protein characterization assays. This sterile solution suitable for cell culture and molecular biology applications. It is also used as a buffering agent in biology and biochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
MES se utiliza a menudo como tampón de desplazamiento para resolver proteínas muy pequeñas en geles Bis-Tris, y también como tampón biológico en cultivos de células vegetales. También se utiliza en diversos ensayos de caracterización de proteínas. Esta solución estéril es adecuada para aplicaciones de cultivo celular y biología molecular. También se utiliza como agente tamponador en biología y bioquímica.
Solubilidad
Soluble en agua (0,5 M a 20 °C).
Notas
Las soluciones son estables a 2-8 °C durante meses. Esterilice mediante filtración a través de filtros de 0,2 mm. No se recomienda la esterilización en autoclave para ningún tampón de ácido sulfónico. Si los tampones deben estar libres de nucleasas, trate primero el agua y, a continuación, añada el tampón después de la esterilización en autoclave. Cuando las soluciones de MES se esterilizan en autoclave, se vuelven amarillas (aunque el pH no cambia de forma medible). Se desconoce la identidad del producto de descomposición amarillo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145224-94-8
Fórmula molecular C6H15NO5S
Peso molecular (g/mol) 213.248
Número MDL MFCD00283848
Clave InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
Nombre IUPAC ácido de 2-morfolina-4-iletanesulfonico; hidrato
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MES buffer soln.
Color Incolora
Concentración 0.5 M
pH 5.5
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Información de solubilidad Soluble in water (0.5 M at 20°C).
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteW14L516 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/09/2025 Código de productoJ62534.AE,J62534.AK
Número de loteT26L546 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/07/2025 Código de productoJ62534.AE,J62534.AK
Número de loteR01L566 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Código de productoJ62534.AE,J62534.AK
Número de loteM11L572 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/01/2025 Código de productoJ62534.AE,J62534.AK
Número de loteX29K541 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/11/2024 Código de productoJ62534.AE,J62534.AK
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals MES, solución de tampón de 0,5 M, pH 5,5 >