Learn More
Invitrogen™ Tampón de procesamiento NuPAGE™ MOPS SDS (20X)
Descripción
Includes
NuPAGE MOPS SDS Running Buffer (20X)
Requires
Los tampones se proporcionan como una solución concentrada y requieren una dilución sencilla con agua desionizada antes de su uso.
El tampón de desplazamiento NuPAGE MOPS SDS (20X) se ha formulado para ejecutar proteínas únicamente en geles Bis-Tris NuPAGE Novex. Se recomienda emplear el tampón de desplazamiento NuPAGE™ MOPS SDS para separar las proteínas pequeñas y medianas.
- Obtenga resultados uniformes, prácticos y de gran calidad.
- Los tampones premezclados NuPAGE son una manera práctica de garantizar unos resultados de electroforesis uniformes y de gran calidad.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Tampón de procesamiento |
| Concentración | 20 X |
| pH | pH 7,7 |
| Forma física | Líquido |
| Línea de productos | NuPAGE |
| Cantidad | 500 ml |
| Formulación | 50 mM de MOPS, 50 mM de Tris base, SDS al 0,1 %, 1 mM de EDTA, pH 7,7; 0.01-0.09% N,N-dimethylformamide |