Learn More
Megestrol acetate, MedChemExpress
MedChemExpress Megestrol acetate is a synthetic and orally active progesteronal agent. Megestrol acetate is effective as an appetite stimulant for wasting syndromes such as cachexia. Megestrol acetate decreases nuclear and cytosol androgen receptors human BPH tissue. Megestrol acetate has the potential for HIV study and downregulates autophagic catabolic pathway.

101.25€ - 309.15€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Megestrol acetate |
---|---|
Forma física | Solid |
CAS | 595-33-5 |
Color | Blanco |
Notas de grado de pureza | Research |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16438477
![]() |
Medchem Express
HY-13676 |
5 g |
309.15€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16401379
![]() |
Medchem Express
HY-13676 |
1 g |
101.25€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Megestrol acetate is a synthetic and orally active progesteronal agent. Megestrol acetate is effective as an appetite stimulant for wasting syndromes such as cachexia. Megestrol acetate decreases nuclear and cytosol androgen receptors human BPH tissue. Megestrol acetate has the potential for HIV study and downregulates autophagic catabolic pathway.Especificaciones
Megestrol acetate | |
595-33-5 | |
Research | |
Cancer-programmed cell death | |
CC([C@@]1(OC(C)=O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])C=C(C)C4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O)=O | |
384.51 | |
Research |
Solid | |
Blanco | |
C24H32O4 | |
DMSO : 20 mg/mL (52.01 mM; Need ultrasonic) | |
384.51 | |
98.59% |
Seguridad y manipulación
H302∣H350∣H360
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.