missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Megestrol acetate, MedChemExpress

Código de producto. 16401379
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
16401379 1 g 1 g
16438477 5 g 5 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16401379

Marca: Medchem Express HY13676

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Megestrol acetate is a synthetic and orally active progesteronal agent. Megestrol acetate is effective as an appetite stimulant for wasting syndromes such as cachexia. Megestrol acetate decreases nuclear and cytosol androgen receptors human BPH tissue. Megestrol acetate has the potential for HIV study and downregulates autophagic catabolic pathway.

Megestrol acetate is a synthetic and orally active progesteronal agent. Megestrol acetate is effective as an appetite stimulant for wasting syndromes such as cachexia. Megestrol acetate decreases nuclear and cytosol androgen receptors human BPH tissue. Megestrol acetate has the potential for HIV study and downregulates autophagic catabolic pathway.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Megestrol acetate
Forma física Solid
CAS 595-33-5
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H32O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (52.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC([C@@]1(OC(C)=O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])C=C(C)C4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 384.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.51
Porcentaje de pureza 98.59%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.