Learn More
Lovibond™ Celdas de muestra para colorímetros MC500, MD600
Para colorímetros MC500, MD600
42.45€ - 126.00€
Especificaciones
Tipo | Celdas de muestra de colorímetro |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetro SP600 |
Material | Vidrio |
Volumen (métrico) | 10 mL |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11779029
|
Lovibond™
197620 |
24 mm | 12 paquetes de celdas de muestras con tapas y anillos de protección de luz | N/A | ||||||
12747837
|
Lovibond™
197620 |
24 mm | 12 paquetes de celdas de muestras con tapas y anillos de protección de luz |
100.01€
paquete de 12 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10793463
|
Lovibond™
197665 |
16 mm | 10 paquetes de celdas de muestra con tapas |
42.45€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Para colorímetros MC500, MD600
- Material: vidrio
- Volumen: 10 ml
- Con tapas
Especificaciones
Celdas de muestra de colorímetro | |
Espectrofotómetro SP600 | |
Vidrio | |
10 mL |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Lovibond™ Celdas de muestra para colorímetros MC500, MD600