missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lovibond™ Celdas de muestras para colorímetros MC500, MD600

Para su uso con colorímetros MC500, MD600

Marca:  Lovibond™ 197620

Detalles adicionales : Peso : 0.22000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11779029

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »


Descripción

Descripción

For use with MC500, MD600 colorimeters

  • Material: vidrio.
  • Volumen: 10 ml
  • Con tapas

Especificaciones

Especificaciones

24 mm
Espectrofotómetro SP600
Vidrio
Celdas de muestra de colorímetro
12 paquetes de celdas de muestras con tapas y anillos de protección de luz
10 mL
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales