Learn More
Lovibond™ Celdas de muestras para colorímetros MC500, MD600
Para su uso con colorímetros MC500, MD600
Marca: Lovibond™ 197665
Detalles adicionales : Peso : 0.16700kg
Descripción
For use with MC500, MD600 colorimeters
- Material: vidrio.
- Volumen: 10 ml
- Con tapas
Especificaciones
16 mm | |
Espectrofotómetro SP600 | |
Vidrio |
Celdas de muestra de colorímetro | |
10 paquetes de celdas de muestra con tapas | |
10 mL |