Learn More
Pipetas graduadas para trabajos de certificación MBL™ tipo 1 de clase AS
Fabricado con vidrio sodocálcico con chorros mecanizados
32.20€ - 38.70€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 835 |
---|---|
Material | Vidrio sodocálcico |
Graduado | Sí |
Tipo | Pipeta |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12597127
|
MBL
PRA780ASWC |
1 ml |
32.20€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 05-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
12521748
|
MBL
PRA788ASWC |
25 ml |
38.70€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 05-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
12568087
|
MBL
PRA782ASWC |
2 ml |
36.85€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 05-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
12507137
|
MBL
PRA784ASWC |
5 ml |
37.90€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 05-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Calibradas para administrar de cero en la parte superior a cualquier línea de graduación hasta el hombro
- Cada pipeta se ha calibrado para administrar con un tiempo de espera de + 5 s
- Se suministran con certificado de calibración que muestra el volumen real dispensado y que proporciona la trazabilidad según las normas nacionales
- Fabricadas con vidrio sodocálcico con chorros mecanizados para resistencia adicional y para garantizar los tiempos de flujo de salida correctos
- Graduaciones en tinción ámbar permanente que resiste soluciones de lavado agresivas
Especificaciones
ISO 835 | |
Vidrio sodocálcico | |
Sí | |
Pipeta |