Learn More
Pipetas graduadas para trabajos de certificación MBL™ tipo 1 de clase AS
Fabricado con vidrio sodocálcico con chorros mecanizados
Marca:  MBL PRA784ASWC
35.09 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24326" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12507137
  • 37.90€ / paquete de 2
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-11-2025
Descripción
  • Calibradas para administrar de cero en la parte superior a cualquier línea de graduación hasta el hombro
  • Cada pipeta se ha calibrado para administrar con un tiempo de espera de + 5 s
  • Se suministran con certificado de calibración que muestra el volumen real dispensado y que proporciona la trazabilidad según las normas nacionales
  • Fabricadas con vidrio sodocálcico con chorros mecanizados para resistencia adicional y para garantizar los tiempos de flujo de salida correctos
  • Graduaciones en coloración ámbar permanente que resiste soluciones de limpieza agresivas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Para el suministro
Vidrio sodocálcico
0,05 mL
5 ml
ISO 835
Sí
±0,03 ml
Pipeta
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Pipetas graduadas para trabajos de certificación MBL™ tipo 1 de clase AS > Capacidad: 5 ml