Learn More
Pipetas graduadas para trabajos de certificación MBL™ tipo 1 de clase AS
Descripción
- Calibradas para administrar de cero en la parte superior a cualquier línea de graduación hasta el hombro
- Cada pipeta se ha calibrado para administrar con un tiempo de espera de + 5 s
- Se suministran con certificado de calibración que muestra el volumen real dispensado y que proporciona la trazabilidad según las normas nacionales
- Fabricadas con vidrio sodocálcico con chorros mecanizados para resistencia adicional y para garantizar los tiempos de flujo de salida correctos
- Graduaciones en coloración ámbar permanente que resiste soluciones de limpieza agresivas
Especificaciones
Especificaciones
| Calibrado | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ISO 835 |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0,01 mL |
| Tolerancia | ±0,007 ml |
| Volumen (métrico) | 1 ml |
| Tipo | Pipeta |