Learn More
MBL™ Matraz Kohlrausch de clase A
Cuello ampliado para facilitar la introducción de líquidos viscosos o muestras sólidas.
840.00€ - 980.00€
Especificaciones
Material | Borosilicate Glass |
---|---|
N.° por paquete | 2 |
Tipo de producto | Matraz Kohlrausch |
Descripción
Expanded neck for easy introduction of viscous liquids or solid samples.
- Cumple con BS 615
- Con cuello ampliado para facilitar la introducción de líquidos viscosos o muestras sólidas
- 2 tamaños disponibles: 100 ml para el análisis de azúcar, 200 ml para la determinación de la viscosidad del aceite mediante el método Engler
- Calibrado según las tolerancias de clase A
- Inscripciones de esmalte blanco
- Fabricado con vidrio sodocálcico
Especificaciones
Borosilicate Glass | |
2 | |
Matraz Kohlrausch |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
MBL™ Matraz Kohlrausch de clase A