Learn More
MBL™ Matraz Kohlrausch de clase A
Cuello ampliado para facilitar la introducción de líquidos viscosos o muestras sólidas.
Marca:  MBL FRE011
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15567900
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Expanded neck for easy introduction of viscous liquids or solid samples.
  • Cumple con BS 615
  • Con cuello ampliado para facilitar la introducción de líquidos viscosos o muestras sólidas
  • 2 tamaños disponibles: 100 ml para el análisis de azúcar, 200 ml para la determinación de la viscosidad del aceite mediante el método Engler
  • Calibrado según las tolerancias de clase A
  • Inscripciones de esmalte blanco
  • Fabricado con vidrio sodocálcico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
100 ml
155 mm
Matraz Kohlrausch
Vidrio de borosilicato
2
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
MBL™ Matraz Kohlrausch de clase A > Capacidad: 100 ml