Learn More
MBL™ Matraz Kohlrausch de clase A
Código de producto. 15577900
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
200 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15577900 200 mL paquete de 10
15567900 100 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15577900 Proveedor MBL N.º de proveedor FRE013
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Cuello ampliado para facilitar la introducción de líquidos viscosos o muestras sólidas.
Expanded neck for easy introduction of viscous liquids or solid samples.
  • Cumple con BS 615
  • Con cuello ampliado para facilitar la introducción de líquidos viscosos o muestras sólidas
  • 2 tamaños disponibles: 100 ml para el análisis de azúcar, 200 ml para la determinación de la viscosidad del aceite mediante el método Engler
  • Calibrado según las tolerancias de clase A
  • Inscripciones de esmalte blanco
  • Fabricado con vidrio sodocálcico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 200 mL
Material Borosilicate Glass
Altura (métrico) 185 mm
N.° por paquete 2
Tipo de producto Matraz Kohlrausch