Learn More
Masterflex™ Tubos estándar Tygon™ HC
Formulados especialmente para hidrocarburos, productos derivados del petróleo y destilados. Los tubos estándar Ismatec™ Masterflex™ Tygon™ HC tienen una constante dieléctrica alta y baja permeabilidad al gas.
75.35€ - 258.00€
Especificaciones
Material | Tygon HC |
---|---|
Longitud global (métrico) | 15 m |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -37 °C |
Color | Amarillo/Translúcido |
Nivel de vacío | Buena |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10052982
|
Masterflex™
MF0005 |
DI de 6,4mm, DE de 9,6mm | N/A | ||||||
10266612
|
Masterflex™
MF0003 |
DI de 4,8 mm, DE de 8,0 mm | N/A | ||||||
10780315
|
Masterflex™
MF0004 |
DI de 3,2mm, DE de 6,4mm | N/A | ||||||
10604223
|
Masterflex™
MF0007 |
DI de 6,4mm, DE de 11,2mm | N/A | ||||||
Descripción
- Ideales para gasolina, queroseno, aceites de calefacción, líquidos de corte y refrigerantes a base de glicoles.
- No se recomiendan para ácidos fuertes y alcalinos, alimentos, bebidas ni medicamentos.
- Posible lixiviación del plastificante.
- Aplicaciones
- Ácidos: Limitada
- Soluciones alcalinas: No se recomienda
- Presión: Buena
- Vacío: Buena
- Medios viscosos: Excelente
- Medios estériles: Limitada
Especificaciones
Tygon HC | |
-37 °C | |
Buena | |
Tubos estándar |
15 m | |
Amarillo/Translúcido | |
de 74 °C |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Masterflex™ Tubos estándar Tygon™ HC