Learn More
Masterflex™ Tubos estándar Tygon™ HC
Código de producto. 10604223
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
DI de 3,2mm, DE de 6,4mm
DI de 4,8 mm, DE de 8,0 mm
DI de 6,4mm, DE de 11,2mm
DI de 6,4mm, DE de 9,6mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
10604223 DI de 6,4mm, DE de 11,2mm 15 metros
10052982 DI de 6,4mm, DE de 9,6mm 15 metros
10266612 DI de 4,8 mm, DE de 8,0 mm 15 metros
10780315 DI de 3,2mm, DE de 6,4mm 15 metros
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10604223
Brand: Masterflex™ MF0007
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Formulados especialmente para hidrocarburos, productos derivados del petróleo y destilados. Los tubos estándar Ismatec™ Masterflex™ Tygon™ HC tienen una constante dieléctrica alta y baja permeabilidad al gas.
  • Ideales para gasolina, queroseno, aceites de calefacción, líquidos de corte y refrigerantes a base de glicoles.
  • No se recomiendan para ácidos fuertes y alcalinos, alimentos, bebidas ni medicamentos.
  • Posible lixiviación del plastificante.
  • Aplicaciones
    • Ácidos: Limitada
    • Soluciones alcalinas: No se recomienda
    • Presión: Buena
    • Vacío: Buena
    • Medios viscosos: Excelente
    • Medios estériles: Limitada
Specifications
Material Tygon HC
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (métrico) 2,4 mm
Para utilizar con (aplicación) Hidrocarburos, derivados del petróleo y destilados
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -37 °C
Tamaño de los tubos DI de 6,4mm, DE de 11,2mm
Permeabilidad a los gases Bajo: C02: 100, O2: 22, N2: 12
Color Amarillo/Translúcido
Nivel de vacío Buena
Max. Operating Temperature (Metric) de 74 °C
Tipo de producto Tubos estándar