Learn More
Masterflex™ Tubos estándar Tygon™ HC
Código de producto. 10780315
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
DI de 3,2mm, DE de 6,4mm
DI de 4,8 mm, DE de 8,0 mm
DI de 6,4mm, DE de 11,2mm
DI de 6,4mm, DE de 9,6mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
10780315 DI de 3,2mm, DE de 6,4mm 15 metros
10052982 DI de 6,4mm, DE de 9,6mm 15 metros
10266612 DI de 4,8 mm, DE de 8,0 mm 15 metros
10604223 DI de 6,4mm, DE de 11,2mm 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10780315 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor MF0004
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Formulados especialmente para hidrocarburos, productos derivados del petróleo y destilados. Los tubos estándar Ismatec™ Masterflex™ Tygon™ HC tienen una constante dieléctrica alta y baja permeabilidad al gas.
  • Ideales para gasolina, queroseno, aceites de calefacción, líquidos de corte y refrigerantes a base de glicoles.
  • No se recomiendan para ácidos fuertes y alcalinos, alimentos, bebidas ni medicamentos.
  • Posible lixiviación del plastificante.
  • Aplicaciones
    • Ácidos: Limitada
    • Soluciones alcalinas: No se recomienda
    • Presión: Buena
    • Vacío: Buena
    • Medios viscosos: Excelente
    • Medios estériles: Limitada
Especificaciones
Material Tygon HC
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Hidrocarburos, derivados del petróleo y destilados
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -37 °C
Tamaño de los tubos DI de 3,2mm, DE de 6,4mm
Permeabilidad a los gases Bajo: C02: 100, O2: 22, N2: 12
Color Amarillo/Translúcido
Nivel de vacío Buena
Max. Operating Temperature (Metric) de 74 °C
Tipo de producto Tubos estándar