Learn More
Masterflex™ Sistema modular de bomba de precisión L/S™
Estas unidades modulares, diseñadas para espacios limitados o complicados, aportan la flexibilidad necesaria para separar el motor del controlador. Los sistemas de bombas modulares de precisión MasterFlex™ L/S™ cuentan con sistemas de bombeo reversible y son ideales para aplicaciones de medición.
3395.00€ - 3495.00€
Especificaciones
Canales | 1 |
---|---|
Tipo de control | Velocidad variable |
Tipo de pantalla | LED |
Clasificación de carcasa | IP33 |
Material | ABS (caja), acero |
Código de producto | Marca | Cabezal de bomba | Motor Speed | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cabezal de bomba | Motor Speed | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13407099
|
Masterflex™
77913-60 |
Cabezal de bomba L/S Easy-Load 3 77800-60 | De 60 a 600 rpm |
3395.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13437099
|
Masterflex™
77913-70 |
Cabezal de bomba L/S Easy-Load II 77200-62 | De 6 a 600 rpm |
3495.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Las unidades modulares le permiten colocar el motor y el controlador donde resulte más práctico
- La pantalla LED de tres dígitos muestra las rpm del motor
- Teclado de diafragma para facilitar el control delantero de la velocidad, la dirección y el arranque/parada
- Motor reversible
- Purgue los tubos antes o después del bombeo y bombee el líquido en cualquier dirección
- Los indicadores LED confirman la dirección del motor
- Mantenga el ajuste de velocidad mientras enciende o apaga la bomba con control independiente de velocidad y potencia (encendido/apagado)
Especificaciones
1 | |
LED | |
ABS (caja), acero | |
13,33 in | |
4,5 in | |
2,2 A a 115 V, 1,1 A a 230 V |
Velocidad variable | |
IP33 | |
Reversible | |
4,38 in | |
90/260 VCA | |
50/60 Hz |