Learn More
Masterflex™ Sistema modular de bomba de precisión L/S™
Código de producto. 13407099
Change view
Click to view available options
Caudal:
De 17 a 1700 ml/min
De 4,8 a 480 ml/min
Motor Speed:
De 6 a 600 rpm
De 60 a 600 rpm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Motor Speed unitSize
13407099 De 4,8 a 480 ml/min De 60 a 600 rpm 1 PCS
13437099 De 17 a 1700 ml/min De 6 a 600 rpm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13407099 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 7791360
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estas unidades modulares, diseñadas para espacios limitados o complicados, aportan la flexibilidad necesaria para separar el motor del controlador. Los sistemas de bombas modulares de precisión MasterFlex™ L/S™ cuentan con sistemas de bombeo reversible y son ideales para aplicaciones de medición.
  • Las unidades modulares le permiten colocar el motor y el controlador donde resulte más práctico
  • La pantalla LED de tres dígitos muestra las rpm del motor
  • Teclado de diafragma para facilitar el control delantero de la velocidad, la dirección y el arranque/parada
  • Motor reversible
  • Purgue los tubos antes o después del bombeo y bombee el líquido en cualquier dirección
  • Los indicadores LED confirman la dirección del motor
  • Mantenga el ajuste de velocidad mientras enciende o apaga la bomba con control independiente de velocidad y potencia (encendido/apagado)
Incluye cabezal de bomba, tubería y cable de alimentación de 6 pies (1,8 m) con IEC Toma 320/CEE22. Estos modelos se suministran con un juego de cables/enchufes adaptados según el país; especifique el destino final al realizar el pedido.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad IEC 320/CEE22
Canales 1
Tipo de control Velocidad variable
Tipo de pantalla LED
Clasificación de carcasa IP33
Caudal De 4,8 a 480 ml/min
Motor Speed De 60 a 600 rpm
Reversible Sí
Acabado Revestimiento de epoxi
Para utilizar con Aplicaciones de medición
Incluye Accionamiento de consola 07554-95, tubos C-Flex ULTRA L/S 16 06434-16 de 3 m, cabezal de bomba Easy-Load 3 77800-60
Material ABS (caja), acero
Modelo Bomba MasterFlex™ L/S Easy-Load 3
Tipo de motor Reversible
Cabezal de bomba L/S Easy-Load 3
Longitud global (imperial) 13,33 in
Longitud global (métrico) 351,28 mm
Anchura total (imperial) 4,38 in
Anchura global (métrico) 111,25 mm
Altura total (imperial) 4,5 in
Altura global (métrico) 114,3 mm
Requisitos eléctricos 2,2 A, 115/230 VCA, 50/60 Hz
Tensión 90/260 VCA
Amperaje 2,2 A a 115 V, 1,1 A a 230 V
Frecuencia 50/60 Hz