Learn More
Masterflex™ Sistema modular de bomba de precisión L/S™
Descripción
- Las unidades modulares le permiten colocar el motor y el controlador donde resulte más práctico
- La pantalla LED de tres dígitos muestra las rpm del motor
- Teclado de membrana para facilitar el control delantero de la velocidad, la dirección y el arranque/parada
- Motor reversible
- Purgue los tubos antes o después del bombeo y bombee el líquido en cualquier dirección
- Los indicadores LED confirman la dirección del motor
- Mantenga el ajuste de velocidad mientras enciende o apaga la bomba con control independiente de velocidad y potencia (encendido/apagado)
Incluye cabezal de la bomba, tubos y cable de línea de 1,8 m con toma IEC 320/CEE22. Estos modelos se suministran con un juego de cables/enchufes adaptados según el país; especifique el destino final al realizar el pedido.
Especificaciones
Especificaciones
| Canales | 1 |
| Tipo de control | Velocidad variable |
| Tipo de pantalla | LED |
| Clasificación de carcasa | IP33 |
| Caudal | De 17 a 1700 ml/min |
| Motor Speed | De 6 a 600 rpm |
| Material | ABS (caja), acero |
| Modelo | Bomba modular de precisión Masterflex L/S Precision con cabezal Easy-Load II Head |
| Tipo de motor | Reversible |
| Cabezal de bomba | Cabezal de bomba L/S Easy-Load II 77200-62 |
| Mostrar más |