Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento C-Flex™ I/P™
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con estos tubos. Los tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ C-Flex™ I/P™ combinan la biocompatibilidad de la silicona con una resistencia química similar a los tubos Tygon™. Ideales para aplicaciones que incluyan presión, altura de aspiración y líquidos viscosos.
Marca: Masterflex™ 06424-88
Descripción
- Excepcional resistencia a la tracción y al desgarro, buena biocompatibilidad, baja permeabilidad a los gases y una superficie lisa
- Tubos de laboratorio de uso general para aplicaciones que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil
- Pared más gruesa en comparación con los tubos para bombas de precisión
- Uniformidad entre lotes para una precisión y repetibilidad excepcionales
- Proporciona una vida útil más larga que otras formulaciones de tubos de silicona de platino y peróxido
- Bajo nivel de fijación de proteínas
- Termosellables y soldables
- Mejor resistencia a la fluctuación de pH
- Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), EP, REACH, RoHS, ADCF
- Opción económica
- Blanco opaco
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
C-Flex | |
Para usos genéricos de laboratorio que requieran un alto rendimiento y una larga vida | |
88 | |
1/2 pulg | |
Bajo | |
35 psi | |
de 135 °C |
12,7 mm | |
300 cm | |
-40 °C | |
De 0,02 a 17 l/min | |
8,8 m | |
Blanco opaco | |
660 mm | |
Tubos de bombas |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.