Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de vacío de PVC sin ftalatos Nalgene™
Código de producto. 16555140
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1/2 pulg
1/4 pulg
3/16 pulg
3/8 pulg
Diámetro exterior (imperial):
1-1/8 pulg, 28 mm
5/8 pulg, 16 mm
7/8 pulg, 22 mm
9/16 pulg, 14 mm
Longitud global (imperial):
10 pies
50 pies
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) Longitud global (imperial) Tamaño de la unidad
16555140 1/4 pulg 5/8 pulg, 16 mm 10 pies cada uno
16515140 3/16 pulg 9/16 pulg, 14 mm 50 pies cada uno
16525140 1/4 pulg 5/8 pulg, 16 mm 50 pies cada uno
16535140 3/8 pulg 7/8 pulg, 22 mm 50 pies cada uno
16565140 3/8 pulg 7/8 pulg, 22 mm 10 pies cada uno
16545140 1/2 pulg 1-1/8 pulg, 28 mm 50 pies cada uno
16575140 1/2 pulg 1-1/8 pulg, 28 mm 10 pies cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16555140 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 87021065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.40€
    47.50€ / paquete de 1
    Ahorro 11.90€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos de paredes gruesas de PVC resisten el vacío total (760 mmHg) a temperatura ambiente. Están fabricados con resinas de alta calidad y no contienen plastificantes de ortoftalatos. Cumplen con los estándares CFR21 de la FDA para envases de alimentos, VI de la USP, citoxicidad, REACH, sin látex, RoHS y la propuesta 65 de California
Los tubos de vacío de PVC de plástico transparente sin ftalatos Thermo Scientific™ Nalgene™ están fabricados con materiales de resina de la más alta calidad y funcionan como los tubos clásicos Nalgene 180, pero no contienen plastificantes de ortoftalato ni de DEHP. Cumple con los estándares CFR21 de la FDA para envases de alimentos, VI de la USP, REACH, sin látex, RoHS y la propuesta 65 de California. Resiste el endurecimiento y la decoloración de gran variedad de productos químicos de laboratorio y es inodoro y sin sabor. Resiste un vacío total de 76 cmHg (29,9 inHg) a temperatura ambiente.
  • Este tubo transparente, esterilizable en autoclave y apto para laboratorio cumple las normativas de pureza y calidad, y está fabricados con resinas y plastificadores de la máxima calidad.
  • Libre de plastificadores de ortoftalatos
  • Soporta un vacío completo de 760 mm (29,9 in) HG a temperatura ambiente
  • Resiste el endurecimiento y la decoloración de una amplia gama de sustancias químicas; ofrece estabilidad dimensional.
  • Equivale a los tubos Tygon™ E-3603
  • Marcado con D. I. y conformidad normativa, así como a intervalos de 30,48 cm (12 in) regulares para facilitar la identificación y la medición
  • Dureza de durómetro Shore A, 60
  • No da olor ni sabor
  • Puede escribir con el marcador de laboratorio Nalgene
  • Se desliza fácilmente sobre accesorios de vidrio y plástico; se agarran de forma segura
  • Esterilizable en autoclave/transparente
Compliance
CFR21 de la FDA para envases de alimentos, USP VI, citotoxicidad, REACH, sin látex, RoHS y Propuesta de California 65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumple con los estándares CFR21 de FDA para envases de alimentos, la USP VI, Cytotox, el REACH, la RoHS, la propuesta de California 65, sin látex
Descripción Tubos de vacío de PVC sin ftalato
Esterilizables en autoclave Sí
Diámetro interior (imperial) 1/4 pulg
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material PVC
Diámetro exterior (imperial) 5/8 pulg, 16 mm
Longitud global (imperial) 10 pies
Longitud global (métrico) 3 m
Grosor (imperial) 3/16 in
Grosor (métrico) 4,8 mm
Cantidad de embalaje 1 pieza de tubo, 15,24 m (10 m) de longitud
Esterilidad No estéril
Método de esterilización Autoclave, gas, química
Color Transparente
Dureza 60 (Shore A)
Flexibilidad 4xOD
Presión máxima 56 psig a 73 °C (23 °F), 28 psig a 125 °C (51 °F)
Nivel de vacío Vacío total a temperatura ambiente
Max. Operating Temperature (English) 160 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 71 °C
Tipo de producto Tubos de vacío de PVC