Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba de precisión de alto rendimiento L/S™, silicona curada con platino
Código de producto. 11855181
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
15
35
36
Tamaño de la unidad:
1 PCS
7.60 metro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11855181 15 1 PCS
11720989 35 1 PCS
10709874 36 7.60 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11855181 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 9641015
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Excelente biocompatibilidad que cumple con múltiples clasificaciones
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con este tubo de silicona para bombas.El tubo de bomba de precisión de alto rendimiento de silicona curada al peróxido Masterflex™ L/S™ proporciona un flujo preciso y repetible.Ideal para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, de bombeo peristáltico y alimentarias.
  • Genuino Masterflex™ Los tubos se someten a pruebas rigurosas para proporcionar un rendimiento óptimo y una vida útil de la bomba óptima con equipos de bomba peristáltica.
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
  • Siempre en stock— La mayoría de las formulaciones y tamaños están disponibles para envío el mismo día.
  • Tubos económicos con una mayor vida útil de los tubos
Garantía
Ninguno
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Silicona curada con platino
Diámetro exterior (imperial) 0,59 in, 15 mm
Longitud global (imperial) 24,9 ft
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con (aplicación) Industria farmacéutica, biotecnología, bombeo peristáltico y aplicaciones alimentarias
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Tamaño de los tubos 15
Caudal De 1,7 a 1000 ml/min
Manguera dentada (3/16 pulg.)
Altura (métrico) 8,8 m
Color Translúcido
Presión máxima 40 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 230 °C
Tipo de producto Tubos de bombas