Learn More
MAML2 Mouse, Clone: MAML2/1302, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 528.00€
Especificaciones
Antígeno | MAML2 |
---|---|
Clon | MAML2/1302 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15981128
|
EnquireBio
84441-MSM1-P0 |
20 μg | |||||||
15991128
|
EnquireBio
84441-MSM1-P1 |
100 μg |
528.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
MAML2 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
84441 | |
Recombinant human full-length MAML2 | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
125kDa |
MAML2/1302 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
XP_011541325 | |
MAML2 | |
IgG2a | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic | |
MCF-7 cells. Pancreas or Placenta. Bladder or Colon Carcinoma. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
MAML2 Mouse, Clone: MAML2/1302, enQuireBio™