Learn More
MAML2 Mouse, Clone: MAML2/1302, enQuireBio™
Código de producto. 15981128
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15981128 20 μg 20 microgramos
15991128 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 15981128
Marca: EnquireBio 84441MSM1P0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno MAML2
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cytoplasmic
Clasificación Monoclonal
Clon MAML2/1302
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
N.º de referencia del gen XP_011541325
Símbolos de los genes MAML2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length MAML2
Peso molecular del antígeno 125kDa
Control positivo MCF-7 cells. Pancreas or Placenta. Bladder or Colon Carcinoma.
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84441
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2a