Learn More
MAML2 Mouse, Clone: MAML2/1302, enQuireBio™
Código de producto. 15991128
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15991128 100 μg 100 microgramos
15981128 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15991128 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor 84441MSM1P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno MAML2
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cytoplasmic
Clasificación Monoclonal
Clon MAML2/1302
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
N.º de referencia del gen XP_011541325
Símbolos de los genes MAML2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length MAML2
Peso molecular del antígeno 125kDa
Control positivo MCF-7 cells. Pancreas or Placenta. Bladder or Colon Carcinoma.
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84441
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2a