Learn More
Hexahidrato de cloruro de magnesio, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Cumple con las especificaciones ACS
63.44€ - 135.00€
CAS 7791-18-6
Fórmula molecular Cl2H12MgO6
Peso molecular (g/mol) 203.30
Número MDL MFCD00149781
Clave InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC Dicloruro de hexahidrato de magnesio(2+)
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10785921
Ver documentos
JT Baker
0162.0250
250 g
63.44€
250 g
10795921
Ver documentos
JT Baker
0162.1000
1 kg
135.00€
1 Kg
7791-18-6
203.30
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Cl2H12MgO6
MFCD00149781
Dicloruro de hexahidrato de magnesio(2+)
Especificaciones
1412°C (1013 hPa)
7791-18-6
Cl2H12MgO6
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Dicloruro de hexahidrato de magnesio(2+)
1.57 g/cm³ (25°C)
117°C
99.0 to 102.0%
MFCD00149781
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
203.30
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Hexahidrato de cloruro de magnesio, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™