Learn More
Hexahidrato de cloruro de magnesio, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 1412°C (1013 hPa) |
Punto de fusión | 117°C |
Cantidad | 250 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.0 to 102.0% |
Densidad | 1.57 g/cm³ (25°C) |
Título del producto
Hexahidrato de cloruro de magnesio, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido